α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure

Lieferant: abcr
Achtung

AB104300.0005
ABCRAB104300.0005EA 0 EUR
ABCRAB104300.0005
α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure
α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₅F₃O₂
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 110 °C
MDL: MFCD00002476
CAS-Nummer: 433-97-6
EINECS: 207-093-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR