Trimethyloxoniumtetrafluoroborat
Lieferant: ABCR
AB104372.0010
ABCRAB104372.0010EA
0
EUR
ABCRAB104372.0010
Trimethyloxoniumtetrafluoroborat
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Formel:
C₃H₉BF₄O Molecular Weight: 147,91 g/mol |
MDL:
MFCD00011798 CAS-Nummer: 420-37-1 EINECS: 206-994-4 UN: 3261 ADR: 8,II |