4-Fluoranthranilsäure

Lieferant: ABCR
Achtung

Synonyme: 2-Amino-4-fluorobenzoic acid

AB104575.0005
ABCRAB104575.0005EA 0 EUR
ABCRAB104575.0005
4-Fluoranthranilsäure
4-Fluoranthranilsäure
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155,13 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 198…199 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075553
CAS-Nummer: 446-32-2
EINECS: 207-163-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR