Xenondifluorid

Lieferant: abcr
Gefahr

AB104987.0025
ABCRAB104987.0025EA 0 EUR
ABCRAB104987.0025
Xenondifluorid
Xenondifluorid
Formel: F₂Xe
Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Dichte: 4,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040538
CAS-Nummer: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
UN: 3087
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,10072

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR