Diphenylphosphin ≥99%
Lieferant: ABCR
|
Gefahr
|
AB105242.0010
ABCRAB105242.0010EA
0
EUR
ABCRAB105242.0010
Diphenylphosphin ≥99%
Diphenylphosphin
Phosphine
Formel:
C₁₂H₁₁P Molecular Weight: 186,19 g/mol Siedepunkt: 116…119 °C (2,6 mmHg) Dichte: 1,07 |
MDL:
MFCD00003040 CAS-Nummer: 829-85-6 EINECS: 212-591-4 UN: 2845 ADR: 4.2,I |