(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98%
Lieferant: ABCR
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-(+)-BINAP
AB106077.0001
ABCRAB106077.0001EA
0
EUR
ABCRAB106077.0001
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98%
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
BINAP, Phosphine
Formel:
C₄₄H₃₂P₂ Molecular Weight: 622,69 g/mol Schmelzpunkt: 240,5…242 °C |
MDL:
MFCD00010805 CAS-Nummer: 76189-55-4 Merck Index: 13,01223 |