Bis(cyclopentadienyl)cobalt ≥98%
Lieferant: abcr
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cobaltocene, Bis(cyclopentadienyl)cobalt(II)
AB106088.0001
ABCRAB106088.0001EA
0
EUR
ABCRAB106088.0001
Bis(cyclopentadienyl)cobalt ≥98%
Bis(cyclopentadienyl)cobalt
Metallocenes, Derivatives & Cp Precursors, Volatile Organometallics for CVD & ALD, Volatile Precursors for CVD
Formel:
C₁₀H₁₀Co Schmelzpunkt: 173 °C |
MDL:
MFCD00013749 CAS-Nummer: 1277-43-6 EINECS: 215-061-0 UN: 1325 ADR: 4.1,II |