Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')europium(III)
Lieferant: ABCR
Synonyme:
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)europium(III), Eu(TMHD)3
AB106199.0005
ABCRAB106199.0005EA
0
EUR
ABCRAB106199.0005
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')europium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')europium(III)
Formel:
C₃₃H₅₇EuO₆ Molecular Weight: 701,766 g/mol |
MDL:
MFCD00000019 CAS-Nummer: 15522-71-1 EINECS: 239-565-5 |