Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')gadolinium(III)
Lieferant: ABCR
Synonyme:
Gd(TMHD)3, Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)gadolinium(III)
AB106202.0005
ABCRAB106202.0005EA
0
EUR
ABCRAB106202.0005
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')gadolinium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')gadolinium(III)
Formel:
C₃₃H₅₇GdO₆ Molecular Weight: 707,052 g/mol |
MDL:
MFCD00010349 CAS-Nummer: 14768-15-1 EINECS: 238-834-4 |