Natriummolybdat(VI), wasserfrei ≥98%

Lieferant: ABCR
Achtung

Synonyme: Natriummolybdänoxid, Molybdsäure Natriumsalz, di-Natriummolybdat

AB106776.0100
ABCRAB106776.0100EA 88.8 EUR
ABCRAB106776.0100
Natriummolybdat(VI), wasserfrei ≥98%
Natriummolybdat(VI)
Formel: MoNa₂O₄
Molecular Weight: 205,92 g/mol
Schmelzpunkt: 687 °C
Dichte: 3,28
MDL: MFCD00003486
CAS-Nummer: 7631-95-0
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR