Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Lieferant: abcr
Synonyme:
Pd(PPh3)4
AB107083.0025
ABCRAB107083.0025EA
0
EUR
ABCRAB107083.0025
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Formel:
C₇₂H₆₀P₄Pd Molecular Weight: 1155.58 g/mol Schmelzpunkt: 103…107 °C Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00010012 CAS-Nummer: 14221-01-3 EINECS: 238-086-9 |