4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: ABCR
AB108311.0005
ABCRAB108311.0005EA
0
EUR
ABCRAB108311.0005
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄F₄O Molecular Weight: 192,11 g/mol Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa) Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00061313 CAS-Nummer: 90176-80-0 UN: 1989 ADR: 3,III |