4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: abcr
AB108361.0001
ABCRAB108361.0001EA 0 EUR
ABCRAB108361.0001
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 22 °C
MDL: MFCD00061176
CAS-Nummer: 206860-48-2