Dichlor(methyl)silan

Lieferant: ABCR

Synonyme: Methyldichlorsilan

AB108719.0010
ABCRAB108719.0010EA 0 EUR
ABCRAB108719.0010
Dichlor(methyl)silan
Dichlor(methyl)silan
Formel: CH₄Cl₂Si
Molecular Weight: 115,03 g/mol
Siedepunkt: 41 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –92,8 °C
Dichte: 0,93 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00000494
CAS-Nummer: 75-54-7
EINECS: 200-877-1
UN: 1242
ADR: 4.3,I
REACH: 01-2119436669-21

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR