D(-)-Weinsäure ≥99%

Lieferant: ABCR
Achtung

Synonyme: unnatürliche Weinsäure, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxybutandisäure, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure, (S,S)-(-)-Weinsäure, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxysuccinsäure, D(-)-Threarsäure

AB108948.0500
ABCRAB108948.0500EA 0 EUR
ABCRAB108948.0500
D(-)-Weinsäure ≥99%
D(-)-Weinsäure
Formel: C₄H₆O₆
Molecular Weight: 150,09 g/mol
Siedepunkt: 356 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 166…170 °C
Dichte: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 210 °C (410 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004238
CAS-Nummer: 147-71-7
EINECS: 205-695-6
Merck Index: 14,9068

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR