tri-Lithiumcitrat Tetrahydrat

Lieferant: ABCR
Achtung

Synonyme: Citronensäure Trilithiumsalz Tetrahydrat, Trilithium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat Tetrahydrat, Lithiumcitrat tribasisch Tetrahydrat

AB109113.0500
ABCRAB109113.0500EA 0 EUR
ABCRAB109113.0500
tri-Lithiumcitrat Tetrahydrat
tri-Lithiumcitrat Tetrahydrat
Formel: C₆H₅Li₃O₇·4H₂O
Molecular Weight: 281,99 g/mol
MDL: MFCD00150030
CAS-Nummer: 6080-58-6
EINECS: 213-045-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR