Propargylbromid 80 Stabilised

Lieferant: abcr
Gefahr

Synonyme: 3-Brompropin

Stabilisierung: Magnesium oxide

AB110394.0050
ABCRAB110394.0050EA 0 EUR
ABCRAB110394.0050
Propargylbromid 80 Stabilised
Propargylbromid
Formel: C₃H₃Br
Molecular Weight: 118.96 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 1.335
Flammpunkt: 3 °C (37 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000241
CAS-Nummer: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
UN: 2924
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR