(3-Aminopropyl)dimethylethoxysilan
Lieferant: abcr
Synonyme:
3-(Ethoxydimethylsilyl)propan-1-amine
AB110423.0025
ABCRAB110423.0025EA
0
EUR
ABCRAB110423.0025
(3-Aminopropyl)dimethylethoxysilan
(3-Aminopropyl)dimethylethoxysilan
Formel:
C₇H₁₉NOSi Molecular Weight: 161.3174 g/mol |
MDL:
MFCD00053947 CAS-Nummer: 18306-79-1 |