Octyltriethoxysilan

Lieferant: ABCR
Achtung

Synonyme: Triethoxy(octyl)silan

AB110649.2000
ABCRAB110649.2000EA 0 EUR
ABCRAB110649.2000
Octyltriethoxysilan
Octyltriethoxysilan
Formel: C₁₄H₃₂O₃Si
Molecular Weight: 276,49 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,8515 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039883
CAS-Nummer: 2943-75-1
EINECS: 220-941-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR