1,2-Cyclohexandion ≥98%
Lieferant: ABCR
AB110766.0025
ABCRAB110766.0025EA 0 EUR
ABCRAB110766.0025
1,2-Cyclohexandion ≥98%
1,2-Cyclohexandion
Formel: C₆H₈O₂
Molecular Weight: 112,13 g/mol
Siedepunkt: 193…195 °C
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Dichte: 1,12
MDL: MFCD00001648
CAS-Nummer: 765-87-7
EINECS: 212-155-3