tert-Butylchlordimethylsilan

Lieferant: ABCR
Gefahr

Synonyme: tert-Butyl-chlordimethylsilan, Chlor-tert-butyldimethylsilan, tert-Butyldimethylchlorsilan, tert-Butyl(dimethyl)silylchlorid

AB110914.0100
ABCRAB110914.0100EA 0 EUR
ABCRAB110914.0100
tert-Butylchlordimethylsilan
tert-Butylchlordimethylsilan
Formel: C₆H₁₅ClSi
Molecular Weight: 150,72 g/mol
Siedepunkt: 125 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 87…90 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 22 °C
MDL: MFCD00000501
CAS-Nummer: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR