tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat
Lieferant: ABCR
Synonyme:
t-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
AB110921.0010
ABCRAB110921.0010EA
0
EUR
ABCRAB110921.0010
tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat
tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat
Formel:
C₇H₁₅F₃O₃SSi Molecular Weight: 264,34 g/mol |
MDL:
MFCD00000405 CAS-Nummer: 69739-34-0 EINECS: 274-102-0 UN: 2920 ADR: 8,II |