(3-Chlorpropyl)triethoxysilan
Lieferant: ABCR
Synonyme:
3-(Triethoxysilyl)propylchlorid, Triethoxy(3-chlorpropyl)silan
AB110982.0025
ABCRAB110982.0025EA
0
EUR
ABCRAB110982.0025
(3-Chlorpropyl)triethoxysilan
(3-Chlorpropyl)triethoxysilan
Formel:
ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ Molecular Weight: 240,8 g/mol |
MDL:
MFCD00018985 CAS-Nummer: 5089-70-3 EINECS: 225-805-6 |