Diethoxy(dimethyl)silan
Lieferant: ABCR
Synonyme:
Dimethyldiethoxysilan
SID4121.0
AB111080.0100
ABCRSID4121.0EA
0
EUR
ABCRSID4121.0
ABCRAB111080.0100
Diethoxy(dimethyl)silan
Diethoxy(dimethyl)silan
Formel:
C₆H₁₆O₂Si Molecular Weight: 148,28 g/mol Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –87 °C Dichte: 0,853 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00009068 CAS-Nummer: 78-62-6 EINECS: 201-127-6 UN: 2380 ADR: 3,II |