Hexamethylcyclotrisiloxan
Lieferant: ABCR
Synonyme: 2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
AB111171.0500
ABCRAB111171.0500EA 0 EUR
ABCRAB111171.0500
Hexamethylcyclotrisiloxan
Hexamethylcyclotrisiloxane
Formel: C₆H₁₈O₃Si₃
Molecular Weight: 222,46 g/mol
Siedepunkt: 134 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 64,5 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005943
CAS-Nummer: 541-05-9
EINECS: 208-765-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II