Diethoxymethylphenylsilan
Lieferant: ABCR
Synonyme:
Diethoxy(methyl)(phenyl)silane
AB111332.0100
ABCRAB111332.0100EA
0
EUR
ABCRAB111332.0100
Diethoxymethylphenylsilan
Diethoxymethylphenylsilan
Formel:
C₁₁H₁₈O₂Si Molecular Weight: 210,35 g/mol |
MDL:
MFCD00048541 CAS-Nummer: 775-56-4 EINECS: 212-275-6 |