1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan
Lieferant: abcr
Synonyme:
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetrakis(isopropyl)disiloxane
AB111393.0025
ABCRAB111393.0025EA
0
EUR
ABCRAB111393.0025
1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan
1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan
Formel:
C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂ Molecular Weight: 315.43 g/mol |
MDL:
MFCD00009655 CAS-Nummer: 69304-37-6 UN: 1760 ADR: 8 II |