Triethoxysilan

Lieferant: abcr

AB111449.0100
ABCRAB111449.0100EA 0 EUR
ABCRAB111449.0100
Triethoxysilan
Triethoxysilane
Formel: C₆H₁₆O₃Si
Siedepunkt: 135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –170 °C
Dichte: 0,8753 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009061
CAS-Nummer: 998-30-1
EINECS: 213-650-7
UN: 3384
ADR: 6.1,I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR