(Trifluormethyl)trimethylsilan
Lieferant: abcr
Synonyme:
trimethyl(trifluoromethyl)silane
AB111468.0100
ABCRAB111468.0100EA
0
EUR
ABCRAB111468.0100
(Trifluormethyl)trimethylsilan
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Formel:
C₄H₉F₃Si Siedepunkt: 55,5 °C (1013 hPa) Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00145454 CAS-Nummer: 81290-20-2 |