Triisopropylsilyltrifluormethansulfonat

Lieferant: ABCR

Synonyme: Trifluormethansulfonsäure(tri(methylethyl)silyl)ester

AB111482.0050
ABCRAB111482.0050EA 0 EUR
ABCRAB111482.0050
Triisopropylsilyltrifluormethansulfonat
Triisopropylsilyltrifluormethansulfonat
Formel: C₁₀H₂₁F₃O₃SSi
Molecular Weight: 306,42 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,136 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009913
CAS-Nummer: 80522-42-5
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR