2'-Fluor-5'-methylacetophenon
Lieferant: ABCR
Synonyme:
1-(2-Fluoro-5-methylphenyl)ethanone
AB112451.0005
ABCRAB112451.0005EA
0
EUR
ABCRAB112451.0005
2'-Fluor-5'-methylacetophenon
2'-Fluor-5'-methylacetophenon
Formel:
C₉H₉FO Molecular Weight: 152,17 g/mol |
MDL:
MFCD00236680 CAS-Nummer: 446-07-1 |