2,4,6-Trifluorbenzonitril
Lieferant: ABCR
AB112764.0010
ABCRAB112764.0010EA
0
EUR
ABCRAB112764.0010
2,4,6-Trifluorbenzonitril
2,4,6-Trifluorbenzonitril
Formel:
C₇H₂F₃N Molecular Weight: 157,09 g/mol Siedepunkt: 179 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 57…58 °C |
MDL:
MFCD00042399 CAS-Nummer: 96606-37-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |