Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid ≥99%
Lieferant: abcr
Achtung
AB113017.0005
ABCRAB113017.0005EA 0 EUR
ABCRAB113017.0005
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid ≥99%
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid
Formel: C₅₄H₄₅ClP₃Rh
Schmelzpunkt: 157 °C
Dichte: 1,363 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010016
CAS-Nummer: 14694-95-2
EINECS: 238-744-5
Merck Index: 12,02226