3-Brombenzoesäure ≥98%

Lieferant: ABCR
Achtung

Synonyme: m-Bromobenzoic Acid

AB114110.0100
ABCRAB114110.0100EA 0 EUR
ABCRAB114110.0100
3-Brombenzoesäure ≥98%
3-Brombenzoesäure
Formel: C₇H₅BrO₂
Molecular Weight: 201,02 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 153…157 °C
Dichte: 1,948
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002487
CAS-Nummer: 585-76-2
EINECS: 209-562-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR