Wolframatophosphorsäure Hydrat ≥99%

Lieferant: ABCR
Gefahr

Synonyme: Phosphorwolframsäure Hydrat, Dodecawolframophosphorsäure Hydrat

AB114501.0025
ABCRAB114501.0025EA 0 EUR
ABCRAB114501.0025
Wolframatophosphorsäure Hydrat ≥99%
Wolframatophosphorsäure Hydrat
Formel: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
Molecular Weight: 2898,07 g/mol
Schmelzpunkt: 107 °C
MDL: MFCD00011342
CAS-Nummer: 12501-23-4
EINECS: 215-682-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07450

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR