Cäsiumcarbonat

Lieferant: ABCR
Achtung

AB114616.0100
ABCRAB114616.0100EA 0 EUR
ABCRAB114616.0100
Cäsiumcarbonat
Cesium carbonate
Formel: Cs₂CO₃
Molecular Weight: 325,82 g/mol
Schmelzpunkt: 610 °C
Dichte: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010957
CAS-Nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR