α,3-Dichlortoluol ≥97%

Lieferant: ABCR
Gefahr

Synonyme: 3-Chlorbenzylchlorid, 1-Chlor-3-(chlormethyl)benzol

AB114692.0025
ABCRAB114692.0025EA 0 EUR
ABCRAB114692.0025
α,3-Dichlortoluol ≥97%
α,3-Dichlortoluol

Purity: 97% CAS No.: 620-20-2 Molecular Formula: C7H6Cl2 Formula Weight: 161.03 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.5560 Odour: Pungent Boiling Point: 215-216° Beilstein Reference: 742266 UN No.: 2235 MDL No.: MFCD00000905

Formel: C₇H₆Cl₂
Molecular Weight: 161,03 g/mol
Siedepunkt: 215…216 °C
Schmelzpunkt: 69…71 °C
Dichte: 1,270
Flammpunkt: 98 °C (208 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000905
CAS-Nummer: 620-20-2
EINECS: 210-629-4
UN: 2235
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR