(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure Monohydrat ≥98%

Lieferant: ABCR
Achtung

Synonyme: (2R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate

AB115266.0500
ABCRAB115266.0500EA 0 EUR
ABCRAB115266.0500
(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure Monohydrat ≥98%
(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure Monohydrat
Formel: C₁₈H₁₄O₈·1H₂O
Molecular Weight: 376,33 g/mol (358,31 anhy)
Schmelzpunkt: 90…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149119
CAS-Nummer: 62708-56-9
EINECS: 613-072-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR