1,5-Dibrompentan

Lieferant: ABCR
Achtung

Synonyme: Pentamethylenbromid

AB115316.0002
ABCRAB115316.0002EA 0 EUR
ABCRAB115316.0002
1,5-Dibrompentan
1,5-Dibrompentan
Formel: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br
Molecular Weight: 229,94 g/mol
Siedepunkt: 224 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –39 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000268
CAS-Nummer: 111-24-0
EINECS: 203-849-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR