2,4-Dichlorpyrimidin ≥98%

Lieferant: ABCR
Achtung

AB115830.0250
ABCRAB115830.0250EA 0 EUR
ABCRAB115830.0250
2,4-Dichlorpyrimidin ≥98%
2,4-Dichloropyrimidine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Molecular Weight: 148,98 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (23 mmHg)
Schmelzpunkt: 57…62 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006061
CAS-Nummer: 3934-20-1
EINECS: 223-508-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR