2-(Dimethylamino)benzoesäure 98%
Lieferant: ABCR
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Dimethylaminobenzoic acid
AB116140.0001
ABCRAB116140.0001EA
0
EUR
ABCRAB116140.0001
2-(Dimethylamino)benzoesäure 98%
2-(Dimethylamino)benzoesäure
Purity: 98%
CAS No.: 610-16-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Odour: Odourless
Melting Point: 70-74°
Beilstein Reference: 2089466
MDL No.: MFCD00016496
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 g/mol Schmelzpunkt: 70…74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016496 CAS-Nummer: 610-16-2 EINECS: 210-209-0 |