Ethyl-trans-3-ethoxyacrylat ≥98%
Lieferant: ABCR
Synonyme:
Ethyl trans-3-ethoxyacrylate, Ethyl (E)-3-Ethoxyacrylate
AB116420.0250
ABCRAB116420.0250EA
0
EUR
ABCRAB116420.0250
Ethyl-trans-3-ethoxyacrylat ≥98%
Ethyl-trans-3-ethoxyacrylat
Formel:
C₇H₁₂O₃ Molecular Weight: 144,1684 g/mol |
MDL:
MFCD00009863 CAS-Nummer: 5941-55-9 |