3-Ethoxy-2-nitropyridin ≥98%

Lieferant: abcr
Achtung

AB116437.0005
ABCRAB116437.0005EA 0 EUR
ABCRAB116437.0005
3-Ethoxy-2-nitropyridin ≥98%
3-Ethoxy-2-nitropyridine
Formel: C₇H₈N₂O₃
Siedepunkt: 156…158 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 28…32 °C
Flammpunkt: >100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006257
CAS-Nummer: 74037-50-6
EINECS: 277-676-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR