Natriumiodid, wasserfrei ≥99% (H2O < 1%)

Lieferant: abcr
Achtung

Synonyme: Iodnatrium

AB116701.0100
ABCRAB116701.0100EA 0 EUR
ABCRAB116701.0100
Natriumiodid, wasserfrei ≥99% (H2O < 1%)
Natriumiodid
Formel: NaI
Molecular Weight: 149,89 g/mol
Siedepunkt: 1304 °C
Schmelzpunkt: 651 °C
Dichte: 3,667
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR