(4-Fluorbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid ≥98%
Lieferant: ABCR
|
Achtung
|
AB116807.0100
ABCRAB116807.0100EA
0
EUR
ABCRAB116807.0100
(4-Fluorbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid ≥98%
(4-Fluorbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid
Purity: 98+%
CAS No.: 3462-95-1
Molecular Formula: C25H21ClFP
Formula Weight: 406.87
Melting Point: 310-312°
Beilstein Reference: 4075331
Formel:
C₂₅H₂₁ClFP Molecular Weight: 406,87 g/mol Schmelzpunkt: 310…312 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00031637 CAS-Nummer: 3462-95-1 |