4-Nitrobenzolsulfonylchlorid ≥97%

Lieferant: abcr
Gefahr

AB118187.0500
ABCRAB118187.0500EA 0 EUR
ABCRAB118187.0500
4-Nitrobenzolsulfonylchlorid ≥97%
4-Nitrobenzolsulfonylchlorid

Purity: 97% CAS No.: 98-74-8 Molecular Formula: C6H4ClNO4S Formula Weight: 221.62 Melting Point: 76-80° Boiling Point: 143-144°/1.5mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007445

Formel: C₆H₄ClNO₄S
Siedepunkt: 143…144 °C (1,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 76…80 °C
Dichte: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007445
CAS-Nummer: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR