Propylencarbonat 99%

Lieferant: ABCR
Achtung

Synonyme: 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-on, Propylenglycolcarbonat, Kohlensäurepropylenglycolester

AB119095.0250
ABCRAB119095.0250EA 0 EUR
ABCRAB119095.0250
Propylencarbonat 99%
Propylencarbonat
Formel: C₄H₆O₃
Molecular Weight: 102,09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005385
CAS-Nummer: 108-32-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR