2-(Trifluormethoxy)benzoesäure ≥98%
Lieferant: ABCR
|
Achtung
|
AB119307.0001
ABCRAB119307.0001EA
0
EUR
ABCRAB119307.0001
2-(Trifluormethoxy)benzoesäure ≥98%
2-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Purity: 98%
CAS No.: 1979-29-9
Molecular Formula: C8H5F3O3
Formula Weight: 206.12
Melting Point: 78-80°
Beilstein Reference: 2645481
Formel:
C₈H₅F₃O₃ Molecular Weight: 206,12 g/mol Schmelzpunkt: 78…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052325 CAS-Nummer: 1979-29-9 |