7-Azaindol

Lieferant: ABCR

Synonyme: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin

AB119402.0025
ABCRAB119402.0025EA 0 EUR
ABCRAB119402.0025
7-Azaindol
7-Azaindol
Formel: C₇H₆N₂
Molecular Weight: 118,14 g/mol
Siedepunkt: 384 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103…106 °C
Dichte: 1,301 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005606
CAS-Nummer: 271-63-6
EINECS: 205-981-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR