1-Chlor-2,2-dimethylpropan ≥98%

Lieferant: ABCR
Gefahr

Synonyme: Chloro-1-diméthyl-2,2-propane, neo-Pentylchloride

AB119826.0100
ABCRAB119826.0100EA 0 EUR
ABCRAB119826.0100
1-Chlor-2,2-dimethylpropan ≥98%
1-Chlor-2,2-dimethylpropan
Formel: C₅H₁₁Cl
Molecular Weight: 106,6 g/mol
Siedepunkt: 84…85 °C
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 0,866
Flammpunkt: 16 °F
MDL: MFCD00000941
CAS-Nummer: 753-89-9
EINECS: 212-040-8
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR